3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine dihydrochloride, 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-amine dihydrochloride
OR15770-1G OR15770-250MG
APOSOR15770-1GEA 453 EUR
APOSOR15770-1G APOSOR15770-250MG
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Formula: C₇H₇N₃·2ClH
MW: 206,072 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628054
Núm. CAS: 1257535-55-9