3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15771-1G OR15771-500MG
APOSOR15771-1GEA 980 EUR
APOSOR15771-1G APOSOR15771-500MG
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
Formula: C₇H₇N₃·2ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16628055
Núm. CAS: 1257535-49-1