3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropan-1-ol, N-BOC protected
OR15920-1G OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA 122 EUR
APOSOR15920-1G APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₅NO₃
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865075
Núm. CAS: 155836-48-9