1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 252 EUR
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₂S
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09879958
Núm. CAS: 941716-95-6
UN: 3261
ADR: 8,III