5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15955-1G OR15955-250MG
APOSOR15955-1GEA 433 EUR
APOSOR15955-1G APOSOR15955-250MG
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 193,5…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879903
Núm. CAS: 950603-19-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III