2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 0 EUR
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇N₃O₂
MW: 201,181 g/mol
Pto. de fusión: 403,5…404.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863218
Núm. CAS: 259807-47-1