3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-(pyridin-3-yl)thiophene
OR15965-1G OR15965-250MG OR15965-100MG
APOSOR15965-1GEA 270 EUR
APOSOR15965-1G APOSOR15965-250MG APOSOR15965-100MG
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
Formula: C₉H₆BrNS
MW: 240,12 g/mol
Pto. de fusión: 52…54,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971290
Núm. CAS: 169050-05-9