5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol, (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
OR15967-1G OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA 145 EUR
APOSOR15967-1G APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09859210
Núm. CAS: 14716-89-3