(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, [(S)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanol
OR15996-1G
OR15996-250MG
OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA
195
EUR
APOSOR15996-1G
APOSOR15996-250MG
APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Formula:
C₇H₁₅NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11035736 Núm. CAS: 205194-35-0 |