1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16017-1G OR16017-250MG OR16017-5G
APOSOR16017-1GEA 105 EUR
APOSOR16017-1G APOSOR16017-250MG APOSOR16017-5G
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
1-Benzyl-3-ethylpiperazine
Formula: C₁₃H₂₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265492
Núm. CAS: 313657-25-9