1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR16021-1G OR16021-5G
APOSOR16021-1GEA 161 EUR
APOSOR16021-1G APOSOR16021-5G
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
1-Benzyl-2-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367737
Núm. CAS: 29906-54-5