1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Methylsulphonyl)-4-oxopiperidine
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 24.8 EUR
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Formula: C₆H₁₁NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061935
Núm. CAS: 218780-53-1