Dimethyl 4-aminoisophthalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Bis(methoxycarbonyl)aniline, Dimethyl 4-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 94.4 EUR
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12674801
Núm. CAS: 63746-12-3