Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16435-25G OR16435-5G OR16435-1G
APOSOR16435-25GEA 435 EUR
APOSOR16435-25G APOSOR16435-5G APOSOR16435-1G
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Ethyl (2E)-pent-2-enoate
Formula: C₇H₁₂O₂
Densidad: 0,9086 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06204561
Núm. CAS: 24410-84-2
UN: 3272
ADR: 3,III