2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 40.6 EUR
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444390
Núm. CAS: 2987-49-7