6-Bromochroman
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-chromene
OR16541-1G OR16541-500MG OR16541-5G
APOSOR16541-1GEA 29 EUR
APOSOR16541-1G APOSOR16541-500MG APOSOR16541-5G
6-Bromochroman
6-Bromochroman
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Pto. Ebullición: 82…84 °C (0,05 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698725
Núm. CAS: 3875-78-3