4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-methyl-1-(4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine
OR16552-1G OR16552-250MG
APOSOR16552-1GEA 219 EUR
APOSOR16552-1G APOSOR16552-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Formula: C₁₃H₁₉NO
MW: 205.296 g/mol
Pto. de fusión: 38…39.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841073
Núm. CAS: 958443-30-6
UN: 3259
ADR: 8 III