β,β-Dimethylphenethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-2-phenylpropylamine
OR16558-1G OR16558-5G OR16558-250MG
APOSOR16558-1GEA 213 EUR
APOSOR16558-1G APOSOR16558-5G APOSOR16558-250MG
β,β-Dimethylphenethylamine
β,β-Dimethylphenethylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213339
Núm. CAS: 21404-88-6
UN: 2735
ADR: 8,III