4-Methoxybenzyl bromide, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 53.8 EUR
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, grado técnico
4-Methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 91 °C (1 mm Hg)
Densidad: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00800380
Núm. CAS: 2746-25-0
UN: 3265
ADR: 8,II