5-Amino-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Thiazol-5-amine
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Formula: C₃H₄N₂S
MW: 100,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834069
Núm. CAS: 17721-00-5