Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichlorobenzoic acid sodium salt
OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-25GEA 43.5 EUR
APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Formula: C₇H₃Cl₂O₂·Na
MW: 212,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606076
Núm. CAS: 38402-11-8