4-Bromo-3-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 82.8 EUR
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Pto. de fusión: 83…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070745
Núm. CAS: 202865-84-7