3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-formyltoluene, 3-Bromo-o-tolualdehyde
OR16673-1G OR16673-250MG OR16673-5G
APOSOR16673-1GEA 24.8 EUR
APOSOR16673-1G APOSOR16673-250MG APOSOR16673-5G
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199.045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847533
Núm. CAS: 83647-40-9