6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16684-1G OR16684-250MG
APOSOR16684-1GEA 364 EUR
APOSOR16684-1G APOSOR16684-250MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₉BrN₂
MW: 213,074 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881254
Núm. CAS: 1023813-80-0