5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
OR16685-1G
OR16685-250MG
OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA
79.9
EUR
APOSOR16685-1G
APOSOR16685-250MG
APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formula:
C₇H₅IN₂ Pto. de fusión: 144…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659631 Núm. CAS: 78597-27-0 |