3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 42.2 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.059 g/mol
Pto. de fusión: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276004
Núm. CAS: 55324-02-2
UN: 3261
ADR: 8 III