3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-m-tolualdehyde, 3-Formyl-2-nitrotoluene
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 198 EUR
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₃
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703364
Núm. CAS: 5858-27-5