1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 171 EUR
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₅N₃O₂
MW: 243,346 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808577
Núm. CAS: 874831-60-4