Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxooctahydro-2H-isoindole, tert-Butyl 4-oxooctahydro-2H-isoindole-2-carboxylate, tert-Butyl 4-oxohexahydro-1H-isoindole-2(3H)-carboxylate
OR16704-1G OR16704-250MG OR16704-500MG
APOSOR16704-1GEA 401 EUR
APOSOR16704-1G APOSOR16704-250MG APOSOR16704-500MG
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 95%
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17170012
Núm. CAS: 879687-92-0