7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 EUR
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26960527
Núm. CAS: 1620569-18-7