2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-5GEA 130 EUR
APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Pto. Ebullición: 60 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09025880
Núm. CAS: 1860-99-7