1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2,3-Dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-inden-5-yl)-1H-pyrrole
OR16908-1G OR16908-5G
APOSOR16908-1GEA 174 EUR
APOSOR16908-1G APOSOR16908-5G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₈H₂₂N₂O₂
MW: 298,379 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00206198
Núm. CAS: 657405-94-2