1H,2H,2H-Perchloropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16934-25G
APOSOR16934-25GEA 212 EUR
APOSOR16934-25G
1H,2H,2H-Perchloropropane
1H,2H,2H-Perchloropropane
Formula: C₃H₃Cl₅
MW: 216,321 g/mol
Pto. Ebullición: 74 °C ( 28 mm Hg)
Densidad: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045255
Núm. CAS: 23153-23-3