1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(1,4'-Bipiperidin-1'-ylsulphonyl)-1H-benzotriazol-1-ol
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 198 EUR
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Formula: C₁₆H₂₃N₅O₃S
MW: 365.451 g/mol
Pto. de fusión: 195…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114694
Núm. CAS: 227471-63-8