1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G
OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA
97.3
EUR
APOSOR16968-5G
APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178.231 g/mol Pto. de fusión: 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08437501 Núm. CAS: 130658-65-0 |