3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, 2-{[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl}oxirane, 2-((4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 52.2 EUR
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799225
Núm. CAS: 56718-70-8