2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-4-methylpyridine
OR17000-1G OR17000-5G
APOSOR17000-1GEA 105 EUR
APOSOR17000-1G APOSOR17000-5G
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030794
Núm. CAS: 71493-76-0