3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17008-1G OR17008-5G
APOSOR17008-1GEA 220 EUR
APOSOR17008-1G APOSOR17008-5G
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
3-Amino-2-cyanopropanoic acid
Formula: C₄H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565611
Núm. CAS: 1211318-03-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III