N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 0 EUR
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Formula: C₆H₁₁NO₂
Densidad: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080529
Núm. CAS: 5238-56-2