3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Borono-2-methylphenol, (3-Hydroxy-4-methylphenyl)boronic acid, 3-Hydroxy-4-methylphenylboronic acid, 5-Borono-o-cresol, 4-Borono-2-hydroxytoluene
OR17103-1G OR17103-5G
APOSOR17103-1GEA 447 EUR
APOSOR17103-1G APOSOR17103-5G
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151,956 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01074652
Núm. CAS: 216019-35-1