4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Benzyloxy)-3-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole, tert-Butyl 4-(benzyloxy)-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate
OR1718-1G OR1718-250MG
APOSOR1718-1GEA 270 EUR
APOSOR1718-1G APOSOR1718-250MG
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₀BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864768
Núm. CAS: 914349-26-1