4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 415 EUR
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Formula: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Pto. de fusión: 59…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606080
Núm. CAS: 1257535-34-4