Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17258-1G OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA 24.8 EUR
APOSOR17258-1G APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₂S
MW: 221,072 g/mol
Pto. de fusión: 38…43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13386488
Núm. CAS: 88770-19-8