4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17303-100MG OR17303-250MG OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA 52.2 EUR
APOSOR17303-100MG APOSOR17303-250MG APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01647251
Núm. CAS: 53180-76-0