3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-iodo-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-2-methyl-1H-indole
OR1740-1G
APOSOR1740-1GEA 180 EUR
APOSOR1740-1G
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₆INO₂
MW: 357,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864787
Núm. CAS: 877996-21-9