2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-carboxyphenol, 6-Bromosalicylic acid
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 290 EUR
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217.017 g/mol
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193059
Núm. CAS: 38876-70-9