3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR17508-1G OR17508-25G OR17508-5G
APOSOR17508-1GEA 89.9 EUR
APOSOR17508-1G APOSOR17508-25G APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Formula: C₅H₄BrNO·ClH
Pto. de fusión: 180…181 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940270
Núm. CAS: 63785-86-4