5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17548-1G OR17548-250MG
APOSOR17548-1GEA 729 EUR
APOSOR17548-1G APOSOR17548-250MG
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₀BrN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08449281
Núm. CAS: 1017788-72-5