2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17555-1G OR17555-250MG
APOSOR17555-1GEA 868 EUR
APOSOR17555-1G APOSOR17555-250MG
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one
Formula: C₇H₆BrNOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14584992
Núm. CAS: 960289-03-6