7-(Aminomethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR17563-100MG OR17563-1G OR17563-250MG
APOSOR17563-100MGEA 690 EUR
APOSOR17563-100MG APOSOR17563-1G APOSOR17563-250MG
7-(Aminomethyl)quinoline
7-(Aminomethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12031213
Núm. CAS: 773092-54-9